3-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dihydroxy(3-(brommethyl)phenyl)boran, (3-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, 3-(Brommethyl)benzolboronsäure
OR10378-25G
APOSOR10378-25GEA 151 EUR
APOSOR10378-25G
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₂
Molecular Weight: 214.85
Schmelzpunkt: 216…228 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01632207
CAS-Nummer: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8 III