(4-Bromphenyl)methylsulfon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-(methylsulfonyl)benzol
OR10386-1G
APOSOR10386-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10386-1G
(4-Bromphenyl)methylsulfon 98%
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
Molecular Weight: 235,1 g/mol
Schmelzpunkt: 101…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025065
CAS-Nummer: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0