4-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10397-1G
APOSOR10397-1GEA
30.6
EUR
APOSOR10397-1G
4-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788412 CAS-Nummer: 252663-48-2 |