4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10398-250MG
APOSOR10398-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR10398-250MG
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Schmelzpunkt: 230…246 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788413 CAS-Nummer: 850568-14-8 |