4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10401-250MG
APOSOR10401-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR10401-250MG
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure 97%
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₆
Schmelzpunkt: 265…268 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00448780
CAS-Nummer: 85107-54-6