4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10406-25G OR10406-5G OR10406-100G
APOSOR10406-25GEA 33.5 EUR
APOSOR10406-25G APOSOR10406-5G APOSOR10406-100G
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Schmelzpunkt: 227…231 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01863710
CAS-Nummer: 180516-87-4