2,5-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10444-1G
APOSOR10444-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10444-1G
2,5-Dichlorphenylboronsäure
2,5-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190,82 g/mol Schmelzpunkt: 210…215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863182 CAS-Nummer: 135145-90-3 |