4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10447-1G
APOSOR10447-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10447-1G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molecular Weight: 221,06 g/mol
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411949
CAS-Nummer: 389621-80-1