2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10449-5G
APOSOR10449-5GEA
120
EUR
APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163,97 g/mol Schmelzpunkt: 260…270 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02681979 CAS-Nummer: 227305-69-3 |