4,5-Diiodimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Diiod-1H-imidazol
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodimidazol 98%
4,5-Diiodoimidazole
Formel: C₃H₂I₂N₂
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00963878
CAS-Nummer: 15813-09-9