4,5-Diiod-2-methylimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR10453-10G
OR10453-1G
OR10453-5G
APOSOR10453-10GEA
691
EUR
APOSOR10453-10G
APOSOR10453-1G
APOSOR10453-5G
4,5-Diiod-2-methylimidazol
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
Formel:
C₄H₄I₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464337 CAS-Nummer: 73746-44-8 |