N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10455-1G
APOSOR10455-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10455-1G
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formel: C₅H₉N₃O₂S
Molecular Weight: 175,21 g/mol
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955713
CAS-Nummer: 78162-58-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR