4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10459-1G
OR10459-25G
OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10459-1G
APOSOR10459-25G
APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Formel:
C₉H₁₂BNO₃ Schmelzpunkt: 130…136 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02258943 CAS-Nummer: 405520-68-5 |