2,3-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10460-500MG
APOSOR10460-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR10460-500MG
2,3-Dimethylphenylboronsäure
2,3-Dimethylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149,98 g/mol Schmelzpunkt: 174…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863524 CAS-Nummer: 183158-34-1 |