3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
OR10469-25G
OR10469-5G
OR10469-100G
APOSOR10469-25GEA
34.8
EUR
APOSOR10469-25G
APOSOR10469-5G
APOSOR10469-100G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193.99 g/mol Schmelzpunkt: 131…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179444 CAS-Nummer: 4334-87-6 |