4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
OR10470-100G OR10470-25G OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA 148 EUR
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
Schmelzpunkt: 135…140 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179441
CAS-Nummer: 4334-88-7