Ethylthiazol-4-carboxylat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10476-25G
APOSOR10476-25GEA 97.3 EUR
APOSOR10476-25G
Ethylthiazol-4-carboxylat 98%
Ethylthiazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
Molecular Weight: 157.1900 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788566
CAS-Nummer: 14527-43-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR