5-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brom-2-chlor-5-pyridylamin
OR1048-5G
APOSOR1048-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1048-5G
5-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
5-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₄BrClN₂
Molecular Weight: 207,46 g/mol
Schmelzpunkt: 118…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840433
CAS-Nummer: 130284-53-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III