7-Indolcarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indol-7-carboxaldehyd
OR10490-250MG
APOSOR10490-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR10490-250MG
7-Indolcarbaldehyd
7-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318152
CAS-Nummer: 1074-88-0