4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, HCl
OR10492-1G
APOSOR10492-1GEA 95.7 EUR
APOSOR10492-1G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran Hydrochlorid 98%
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₆ClNO
Molecular Weight: 165,66 g/mol
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411927
CAS-Nummer: 389621-77-6