trans-Heptenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10493-1G
OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA
0
EUR
APOSOR10493-1G
APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Formel:
C₇H₁₅BO₂ Schmelzpunkt: 107…111 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01074600 CAS-Nummer: 57404-76-9 |