trans-1-Hexen-1-ylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10494-250MG
APOSOR10494-250MGEA
29
EUR
APOSOR10494-250MG
trans-1-Hexen-1-ylboronic acid 98%
trans-1-Hexen-1-ylboronic acid
Formel:
C₆H₁₃BO₂ Schmelzpunkt: 62…63 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01074553 CAS-Nummer: 42599-18-8 |