4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10497-1G
APOSOR10497-1GEA
34.8
EUR
APOSOR10497-1G
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₉BO₃ Molecular Weight: 151.96 g/mol Schmelzpunkt: 100…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788424 CAS-Nummer: 493035-82-8 |