4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 157 EUR
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Schmelzpunkt: 251…256 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00792672
CAS-Nummer: 59016-93-2