2-Hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 59.6 EUR
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
2-Hydroxyphenylboronsäure
2-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074581
CAS-Nummer: 89466-08-0