4-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10506-1G
APOSOR10506-1GEA 0 EUR
APOSOR10506-1G
4-(Hydroxymethyl)indol
4-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01632220
CAS-Nummer: 1074-85-7