6-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10508-1G
APOSOR10508-1GEA 0 EUR
APOSOR10508-1G
6-(Hydroxymethyl)indol
6-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179595
CAS-Nummer: 1075-26-9