7-(Hydroxymethyl)indol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1H-Indol-7-yl)methanol
OR10509-500MG
APOSOR10509-500MGEA
174
EUR
APOSOR10509-500MG
7-(Hydroxymethyl)indol 97%
7-(Hydroxymethyl)indole
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,1739 g/mol Schmelzpunkt: 44…48 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179597 CAS-Nummer: 1074-87-9 |