2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G
OR10535-250MG
OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA
24.8
EUR
APOSOR10535-1G
APOSOR10535-250MG
APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179.97 g/mol Schmelzpunkt: 90…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179452 CAS-Nummer: 374538-03-1 |