4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10537-100G
APOSOR10537-100GEA
184
EUR
APOSOR10537-100G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Molecular Weight: 262.11 g/mol Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179438 CAS-Nummer: 171364-80-0 |