Methyl-2-amino-1,3-thiazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR10538-5G
APOSOR10538-5GEA
43.5
EUR
APOSOR10538-5G
Methyl-2-amino-1,3-thiazol-5-carboxylat
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Molecular Weight: 158.1800 g/mol Schmelzpunkt: 191 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788562 CAS-Nummer: 6633-61-0 |