4-Methyl-1-naphthalinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10547-25G
APOSOR10547-25GEA
125
EUR
APOSOR10547-25G
4-Methyl-1-naphthalinboronsäure
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BO₂ Molecular Weight: 186.02 g/mol Schmelzpunkt: 229…235 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01632204 CAS-Nummer: 103986-53-4 |