2-Tolylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylbenzolboronsäure, 2-Methylphenylboronsäure, (2-Methylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methylphenyl)boran
OR10556-25G
APOSOR10556-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10556-25G
2-Tolylboronsäure
2-Tolylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂
Molecular Weight: 135,96 g/mol
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00093526
CAS-Nummer: 16419-60-6