6-(Methylsulfonyl)oxindol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10557-250MG
APOSOR10557-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR10557-250MG
6-(Methylsulfonyl)oxindol 97%
6-(Methylsulfonyl)oxindol
Formel: C₉H₉NO₃S
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179607
CAS-Nummer: 850429-63-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR