(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10558-100MG
APOSOR10558-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR10558-100MG
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Formel: C₇H₉BO₃S
Molecular Weight: 184,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095261
CAS-Nummer: 850567-97-4