4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, 4-(Methanesulphonamido)phenylboronic acid
OR10562-1G
APOSOR10562-1GEA
33.5
EUR
APOSOR10562-1G
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 95%
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₁₀BNO₄S Molecular Weight: 215,03 g/mol Schmelzpunkt: 148…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179473 CAS-Nummer: 380430-57-9 |