[(2-Methylsulphonyl)aminophenyl]boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanesulphonamide, 2-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, pinacol ester
OR10563-1G
APOSOR10563-1GEA 33.5 EUR
APOSOR10563-1G
[(2-Methylsulphonyl)aminophenyl]boronic acid, pinacol ester
[(2-Methylsulphonyl)aminophenyl]boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₄S
Molecular Weight: 297,18 g/mol
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179479
CAS-Nummer: 380430-60-4