2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (2-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR10564-250MG
APOSOR10564-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR10564-250MG
2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 97%
2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₄S Molecular Weight: 200,02 g/mol Schmelzpunkt: 78…84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179472 CAS-Nummer: 330804-03-0 |