2-Nitrophenylboronsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10570-25G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 58 EUR
APOSOR10570-25G APOSOR10570-100G
2-Nitrophenylboronsäure 97%
2-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00161358
CAS-Nummer: 5570-19-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR