3-Nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10571-5G
APOSOR10571-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10571-5G
3-Nitrophenylboronsäure 97%
3-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Schmelzpunkt: 284…285 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007193
CAS-Nummer: 13331-27-6