4-Nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
4-Nitrophenylboronsäure
4-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Schmelzpunkt: 285…290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161360
CAS-Nummer: 24067-17-2