E-Phenylethenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10578-5G
APOSOR10578-5GEA 69.6 EUR
APOSOR10578-5G
E-Phenylethenylboronic acid 95%
E-Phenylethenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₂
Schmelzpunkt: 146…156 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00963621
CAS-Nummer: 6783-05-7