2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Phthalimidomethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)isoindoline-1,3-dione
OR10581-250MG
APOSOR10581-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR10581-250MG
2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₂₁H₂₂BNO₄
Molecular Weight: 363,22 g/mol
Schmelzpunkt: 166…171 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179489
CAS-Nummer: 138500-87-5