Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
OR10585-5G
APOSOR10585-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10585-5G
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 105…110 °C/20mmHg
Flammpunkt: >61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457804
CAS-Nummer: 14774-37-9