2,3,6-Trimethoxyphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,6-Trimethoxybenzeneboronic acid, (2,3,6-Trimethoxyphenyl)boronic acid
OR10594-250MG
APOSOR10594-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR10594-250MG
2,3,6-Trimethoxyphenylboronsäure 95%
2,3,6-Trimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₅ Molecular Weight: 212,01 g/mol Schmelzpunkt: 34…40 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03411944 CAS-Nummer: 380430-67-1 |