2-Vinylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(2-vinylphenyl)borane, (2-Vinylphenyl)metaboric acid, 2-Vinylbenzeneboronic acid
OR10598-250MG
APOSOR10598-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR10598-250MG
2-Vinylphenylboronsäure
2-Vinylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₂ Molecular Weight: 147,97 g/mol Schmelzpunkt: 105…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074659 CAS-Nummer: 15016-42-9 |