2-Amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-6-isopropylpyrimidin-2-amine
OR10626-250MG
APOSOR10626-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR10626-250MG
2-Amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine
2-Amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ Molecular Weight: 171,63 g/mol Schmelzpunkt: 97…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840198 CAS-Nummer: 73576-33-7 |