4,5-Dichlorphthalonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1063-250MG OR1063-5G OR1063-1G
APOSOR1063-250MGEA 40.6 EUR
APOSOR1063-250MG APOSOR1063-5G APOSOR1063-1G
4,5-Dichlorphthalonitril 95%
4,5-Dichlorphthalonitril
Formel: C₈H₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191408
CAS-Nummer: 139152-08-2