1-Chloro-3-(triphenylphosphoranylidene)acetone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10637-250MG
APOSOR10637-250MGEA
0
EUR
APOSOR10637-250MG
1-Chloro-3-(triphenylphosphoranylidene)acetone
1-Chloro-3-(triphenylphosphoranylidene)acetone
Formel:
C₂₁H₁₈ClOP Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038921 CAS-Nummer: 13605-66-8 |