[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10642-5G
APOSOR10642-5GEA
109
EUR
APOSOR10642-5G
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₅H₂₈O₂P·Br Molecular Weight: 471,366 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051866 CAS-Nummer: 118026-77-0 |